Learn More
Mericitabine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460117
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460117 50 mg 50mg
16426467 5 mg 5mg
16403738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16460117 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10240
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Specifica
Materiale o nome chimico Mericitabine
CAS 940908-79-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H26FN3O6
Quantità 50 mg
Sinonimo RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Molecular Weight (g/mol) 399.41
Peso formulazione 399.41
Percent Purity 99.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only