Learn More
Mericitabine, MedChemExpress
Beskrivelse
Mericitabine (RG 7128
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Mericitabine |
| CAS | 940908-79-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C18H26FN3O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N |
| Molecular Weight (g/mol) | 399.41 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?