Learn More
Meropenem trihydrate, 98-101%
Codice prodotto. 15437809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15437809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15437809 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66446.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119478-56-7 | C17H25N3O5S | 383.46 g/mol
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Solubility
Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/ml
Notes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Meropenem trihydrate
Tipo Meropenem Trihydrate
Forma fisica Powder
CAS 119478-56-7
Colore White to Yellow
Quantità 50 mg
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Formula molecolare C17H25N3O5S
Numero MDL MFCD08600005,MFCD00864966
Punti di ebollizione 627°C
Indice di Merck 14,5900
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/mL
InChI Key FSTGLKRHSQANLP-PQTSNVLCSA-N
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@H]3CC[C@H](N3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
IUPAC Name (4R,5S,6S)-3-{[(2S,5S)-5-(dimethylcarbamoyl)pyrrolidin-2-yl]sulfanyl}-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 383.46
PubChem CID 441130
ChEBI CHEBI:43968
Peso formulazione 383.46
Percent Purity 98 to 101%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Meropenem trihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate