Learn More
Abcam Meropenem Trihydrate, Beta-Lactam Antibiotic, Solid, 50 mg
Codice prodotto. 32110938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32110938 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32110938 Fornitore Abcam N. del fornitore ab12097550mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic that is blood-brain barrier permeable.
  • Molecular weight: 437.51 g/mol
  • Purity: >98%
  • Description: Broad-spectrum β-lactam antibiotic
  • Characteristics: Blood-brain barrier permeable
  • Form: Solid
  • Composition: 100% Meropenem trihydrate
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Tampone 100% Meropenem trihydrate
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Target Molecule Meropenem Trihydrate
Formulazione 100% Meropenem trihydrate
Quantità 50 mg
Da utilizzare con (applicazione) Sample Prep and Detection