Learn More
Meropenem trihydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16481957
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481957 50 mg 50mg
16456276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16481957 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13678A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Specifica
Materiale o nome chimico Meropenem trihydrate
Forma fisica Powder
CAS 119478-56-7
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H31N3O8S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo SM 7338 trihydrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (228.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (28.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(S[C@@H]3CN[C@H](C(N(C)C)=O)C3)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O.O.O
Molecular Weight (g/mol) 437.51
Peso formulazione 437.51
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only