Learn More
R&D Systems™ MERS-CoV 3CL Protease (YP_009047217.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18784097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18784097 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18784097 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    348.60€ / 10µg
    Risparmia 20.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Gene SARS-CoV-2 3 CL Protease
Numero di accesso YP_009047217.1
ID gene (immissione) 43740578
Alias gene 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie MERS-CoV
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg