Learn More
Mertansine, TRC
Codice prodotto. 30011973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011973 10 mg 10mg
30005207 50 mg 50mg
30009877 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011973 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM25780010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139504-50-0
Formula molecolare C35H48ClN3O10S
Molecular Weight (g/mol) 738.29
Sinonimo N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine, DM 1, Maytansinoid DM 1, N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine
SMILES O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Mertansine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21+,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1
Peso formulazione 737.2749
Percent Purity >95%