Learn More
Tocris Bioscience™ MES, free acid
Click to view available options
:
250g
Descrizione
MES, free acid is a commonly used as a buffer.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid |
| CAS | 4432-31-9 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | C6H13NO4S |
| Peso formulazione | Observed MW: 195.24 |