Learn More
MES Monohydrate, ≥98.5% (Dry Basis), Ultrapure
Codice prodotto. 15835178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835178 100 g Plastic bottle 100g
15875318 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15835178 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J18886.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 145224-94-8
Formula molecolare C6H15NO5S
Molecular Weight (g/mol) 213.25
Numero MDL MFCD00149409
InChI Key MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
IUPAC Name acido 2-morfolino-4-iletansolfonico;idrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MES Monohydrate
Punto di fusione ∼308°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Quantità 100 g
Beilstein 141319
Peso formulazione 213.25
Percent Purity ≥98.5%
Grado Ultrapure
Forma fisica Crystalline Powder