Learn More
MES Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11492722 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11492722 10 g
11402732 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11492722 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215245410
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 71119-23-8
Formula molecolare C6H12NNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 217.215
Numero MDL MFCD00065473
InChI Key IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo mes sodium salt, sodium 2-morpholinoethanesulfonate, 2-n-morpholino ethanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate, sodium 2-4-morpholinyl ethanesulfonate, mes-na, 4-morpholineethanesulfonic acid sodium salt, sodium 4-morpholineethanesulfonate, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
IUPAC Name sodium;2-morpholin-4-ylethanesulfonate
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico MES
Colore White
Intervallo percentuale saggio 1.003
Quantità 10 g
Peso formulazione 217.2
Forma fisica Powder