Learn More
MES Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | MES Sodium Salt |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 217.0385 |