Learn More
Mesalazine EP Impurity C, Mikromol™
Codice prodotto. 17902366
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17902366 25 mg 25mg
14841351 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17902366 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0217.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mesalazine EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Nomi componenti o analita 2-Aminophenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H7 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
IUPAC Name 2-aminophenol
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Quantità 25 mg
Peso formulazione 109.0528 g/mol