Learn More
Mesembrine, TRC
Codice prodotto. 17962565
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17962565 5 mg 5mg
17963365 10 mg 10mg
17914155 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17962565 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3389505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24880-43-1
Formula molecolare C17H23NO3
Molecular Weight (g/mol) 289.37
Sinonimo (3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-methyl-6H-indol-6-one, 4α,9α-Mesembrine, (3aS-cis)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-
SMILES COc1ccc(cc1OC)[C@]23CCN(C)[C@H]2CC(=O)CC3
Specifica
Materiale o nome chimico Mesembrine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-9-8-17(7-6-13(19)11-16(17)18)12-4-5-14(20-2)15(10-12)21-3/h4-5,10,16H,6-9,11H2,1-3H3
Peso formulazione 289.1678
Percent Purity >95%