Learn More
Mesitoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mesitoic acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 164.0837 |