Learn More
Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Codice prodotto. 11448830
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11448830 500 mL 500mL
11438830 100 mL 100mL
11432068 250 mL 250mL
11422068 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11448830 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15111.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.145 g/mol
Mesityl oxide is used as a solvent and in the production of methyl isobutyl ketone by hydrogenation, in the synthesis of 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Mesityl oxide is used as a solvent and in the production of methyl isobutyl ketone by hydrogenation, in the synthesis of 2,3,4,5-tetrahydro-1,3,3-trimethyldipyrrin, a crucial building block in the rational synthesis of chlorins and oxochlorins.
Solubility
Soluble in water(30g/L).
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-79-7
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.145
Numero MDL MFCD00008900
InChI Key SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
IUPAC Name 4-methylpent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Mesityl oxide
Punto di fusione -59°C
Densità 0.856
Punti di ebollizione 129°C to 130°C
Punto d'infiammabilità 30°C (86°F)
Intervallo percentuale saggio ≥90%
Odore honigähnlich
Note percentuale saggio remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 500 mL
Numero UN UN1229
Beilstein 1361550
Indice di Merck 14,5908
Informazioni di solubilità Soluble in water(30g/L).
Peso formulazione 98.15
Percent Purity ≥90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl oxide, 4-methyl-4-penten-2-one