Learn More
Mesitylene, 99%, Extra Pure
Codice prodotto. 10625752 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625752 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10489620 1 L Bottiglia in vetro 1L
10195583 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10625752 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125582500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-67-8
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.19
Numero MDL MFCD00008538
InChI Key AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC Name 1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Mesitylene
Punto di fusione -45.0°C
Densità 0.8675g/mL
Punti di ebollizione 163.0°C to 166.0°C
Punto d'infiammabilità 44°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H3(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4980 to 1.5000
Quantità 250 mL
Beilstein 05, 406
Indice di Merck 15, 5977
Gravità specifica 0.8675
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Viscosità 0.834 mm2/s (20°C)
Peso formulazione 120.19
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mesitylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.