Descrizione
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
- Expert Technical Support
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mesitylene |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| CAS | 108-67-8 |
| Formula molecolare | C6H3(CH3)3 |
| Colore | Clear |
| Punto di fusione | -45°C |
| Punti di ebollizione | 163°C to 166°C |
| Sinonimo | 1,3,5-Trimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 120.19 |
| Quantità | 5 mL |
| Vedi altri risultati |