Learn More
meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10250223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10250223 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10250223 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380461000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico meso-1, 2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
CAS 117903-53-4
Colore Green-Yellow to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H14Br2N2
Numero MDL MFCD00989104
Quantità 100 mg
Sinonimo 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,1-diamine, meso-1,2-bis 4-bromophenyl ethanediamine
InChI Key GANMXFWDVICUEK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C2=CC=C(C=C2)Br)(N)N)Br
IUPAC Name 1,2-bis(4-bromophenyl)ethane-1,1-diamine
Molecular Weight (g/mol) 370.09
PubChem CID 91872995
Peso formulazione 370.09
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • meso-1,2-Bis(4-bromophenyl)ethanediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.