Learn More
meso-2,3-Dibromosuccinic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10275000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10275000 500 g Plastic bottle 500g
11965031 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10275000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147575000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 608-36-6 | Molecular Formula: C4H2Br2O4 | Molecular Weight: 273.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 608-36-6
Formula molecolare C4H2Br2O4
Molecular Weight (g/mol) 273.87
Numero MDL MFCD00066439
InChI Key FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Sinonimo 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
PubChem CID 641611
IUPAC Name (2S,3R)-2,3-dibromobutanedioic acid
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Punto di fusione >275.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 02,625
Indice di Merck 14,3029
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (17°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, sparingly soluble in chloroform
Peso formulazione 275.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder