Learn More
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, 98%
Codice prodotto. 10553894 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553894 100 g Bottiglia in vetro 100g
10053180 5 g Bottiglia in vetro 5g
10206860 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10553894 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226671000
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 304-55-2
Formula molecolare C4H6O4S2
Molecular Weight (g/mol) 182.21
Numero MDL MFCD00064799
InChI Key ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Sinonimo succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC Name (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butanedioic acid
SMILES C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Specifica
Materiale o nome chimico meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Nota nome 98%
Punto di fusione 196°C to 198°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 1% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,8995
Peso formulazione 182.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder