Learn More
meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30370962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30370962 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30370962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD44674050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Formula molecolare C4H6O4S2
Quantità 50 g
Sinonimo Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
SMILES OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 182.22
Peso formulazione 181.9708