Learn More
meso-Erythritol, 99%
Codice prodotto. 10050790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10050790 25 g Plastic Bottle 25g
10090820 100 g Plastic Bottle 100g
10348983 500 g Plastic Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10050790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 117820250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-32-6
Formula molecolare C4H10O4
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Numero MDL MFCD00004710
InChI Key UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMILES OCC(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico meso-Erythritol
Nota nome 99%
Punto di fusione 117.0°C to 121.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 329.0°C to 331.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Quantità 25 g
Beilstein 01,525
Indice di Merck 15,3733
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
IUPAC Name (2S,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals