Learn More
meso-Erythritol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454376
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454376 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100551
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress meso-Erythritol is a sugar alcohol that occurs naturally in a variety of foods (e.g., pear, watermelon), is 60-80% as sweet as sucrose, and is an approved low-calorie sweetener food additive.
meso-Erythritol is a sugar alcohol that occurs naturally in a variety of foods (e.g., pear, watermelon), is 60-80% as sweet as sucrose, and is an approved low-calorie sweetener food additive.
Specifica
Materiale o nome chimico meso-Erythritol
Forma fisica Solid
CAS 149-32-6
Colore White to Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H10O4
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (818.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Peso formulazione 122.12
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only