Specifications
| Materiale o nome chimico | meso-Tetraphenylporphine |
| Punto di fusione | >300.0°C |
| Colore | Blue to Purple |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 614.75 |
| Percent Purity | 97% |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- meso-Tetraphenylporphine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.