Learn More
meso-Tetraphenylporphine, TRC
Codice prodotto. 30454206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT3105005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico meso-Tetraphenylporphine
CAS 917-23-7
Formula molecolare C44H30N4
Quantità 5 g
Sinonimo 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, α,β,γ,Δ-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetraphenyl-22H,24H-prophyrin, 5,10,15,20-Tetraphenylporphine, 5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin, NSC 18506, NSC 640184, TPP, TPP (Chelating Agent), Tetraphenylporphine, Tetraphenylporphyrin, meso-Tetraphenylporphyrin
InChI Formula InChI=1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMILES C1=Cc2[nH]c1c(c3ccccc3)c4ccc(n4)c(c5ccccc5)c6ccc([nH]6)c(c7ccccc7)c8ccc(n8)c2c9ccccc9
IUPAC Name (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-tetraphenyl-21,23-dihydroporphyrin
Molecular Weight (g/mol) 614.74
Peso formulazione 614.247