Learn More
Mestranol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488276
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16488276 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
MedChemExpress Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Mestranol is an inactive prodrug and becomes biologically active on conversion to ethinyl estradiol (EE). Mestranol acts as an estrogen receptor agonist. Mestranol combines with a progestin in vivo and can be used for the research of menopausal hormone or menstrual disorders.
Specifica
Materiale o nome chimico Mestranol
CAS 72-33-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H26O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (107.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OC)=C3)([H])[C@]4([H])CC1
Molecular Weight (g/mol) 310.43
Peso formulazione 310.43
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only