Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Handheld
Codice prodotto. 31777211 Sfoglia Tutto Beckman Coulter Life Sciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
0.3 to 10 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Dimensione della confezione
31777211 0.3 to 10 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31777211 Fornitore Beckman Coulter Life Sciences N. del fornitore 208931006
Spedizione stimata: 15-12-2026
Part of the MET ONE Facility Monitoring System. MET ONE HHPC 3+ (3 Channel/0.3 μm)
  • Accessory
Specifica
Product Type Particle Counter
Tipo di display TFT Color LCD
Accuracy ±5% Flow Rate
Dimensione particelle 0.3 to 10 μm
Tipo di batteria Lithium Ion (rechargeable) battery
Requisiti elettrici 1.0 A, 100/240 VAC, 50/60 Hz
Designed for spot checks and troubleshooting; not intended to replace continuous cleanroom monitoring systems.