Learn More
MedChemExpress meta-iodoHoechst 33258
Codice prodotto. 16466846
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466846 100 mg 100mg
16452777 50 mg -
16436698 10 mg 10mg
16409257 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16466846 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15622
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Hoechst stains are part of a family of blue fluorescent dyes used to stain DNA.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 66°C) (insoluble or slightly soluble) ∣ Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming) (insoluble)
Peso molecolare 534.39 g/mol
CAS 158013-42-4