Learn More
meta-Methoxytopolin Riboside, TRC
Codice prodotto. 30480133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480133 250 mg 250mg
30473338 100 mg 100mg
30478599 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30480133 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM271665250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101565-95-1
Formula molecolare C18H21N5O5
Molecular Weight (g/mol) 387.39
Sinonimo N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[(3-methoxyphenyl)methylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMILES COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico meta-Methoxytopolin Riboside
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Peso formulazione 387.1543