Learn More
meta-Phosphoric Acid, ≥33.5%, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Codice prodotto. 15617960 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15617960 1 L Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15617960 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore M6288100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
BioXtra,≥33.5%
  • Stringent testing protocols may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo
  • Includes application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
pH 2 (at 33.00g/L)
Colore Colorless
CAS 7647-01-0
Punto di fusione 200°C
Punti di ebollizione 600°C (1013hPa)
Densità 1.2g/mL at 25°C
Imballaggio Poly bottle
Pressione del vapore 3.23psi (21.1°C), 7.93psi (37.7°C)
Quantità 1 L
Formula molecolare ClH
Forma fisica Solid
Numero MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Numero UN UN1789
Beilstein 1098214
Sinonimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Informazioni di solubilità Soluble
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC Name hydrogen chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Peso formulazione 36.46g/mol
Percent Purity 35.0 to 39.0%