Learn More
meta-Phosphoric acid, 65% HPO3 basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15697150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15697150 500 g Poly bottle 500g
15687150 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15697150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 79615500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum, ∼65% HPO3 basis, pieces
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico meta-Phosphoric acid
Colore Colorless
Punto di fusione 200°c
Punti di ebollizione 600°C
Densità 2g/mL
Imballaggio Poly bottle
Quantità 500 g
Formula lineare (HPO3)n
Forma fisica Solid
Numero UN UN3260
Percent Purity 65% (HPO3 basis)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • meta-Phosphoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.