Learn More
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632440 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15632440 5 g 5g
15602440 100 g 100g
15622440 500 g 500g
15612440 2.5 kg 2.50kg
15642440 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15632440 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2392755G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Meta-Phosphoric Acid
Concentrazione 33.5 to 36.5%
Quantità 5 g
Formula lineare (HPO3)n
Numero UN 3260
Grado Reagente ACS