Learn More
meta-Phosphoric acid, puriss p.a., ≥33.5% (T), Solstice
Codice prodotto. 15647150 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15647150 100 g Poly bottle 100g
15657150 500 g Poly bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15647150 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 79613100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 37267-86-0
Formula molecolare HO3P
Molecular Weight (g/mol) 79.979
Numero MDL MFCD00011351
InChI Key UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico meta-Phosphoric acid
Colore Colorless
Punto di fusione 600°C
Imballaggio Poly bottle
Quantità 100 g
Formula lineare (HPO3)n
Forma fisica Solid
Numero UN UN3260
Percent Purity ≥33.5% (T)