Learn More
1,2,3-Trichloropropane in Methyl-tert.butylether 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12900314 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12900314 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12900314 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P856300
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trichloropropane
Imballaggio Ampoule
CAS 96-18-4
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H5Cl3
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00000946
InChI Key CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES ClCC(Cl)CCl
IUPAC Name 1,2,3-trichloropropane
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Molecular Weight (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:34036