Learn More
1,2,3-Trichloropropane in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12910314 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12910314 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12910314 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P856310
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,3-Trichloropropane
Imballaggio Ampoule
CAS 96-18-4
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C3H5Cl3
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00000946
InChI Key CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES ClCC(Cl)CCl
IUPAC Name 1,2,3-trichloropropane
Solvent or Matrix MTBE
Molecular Weight (g/mol) 147.42
PubChem CID 7285
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34036