Learn More
1,2,4-Trichlorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12970274 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12970274 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12970274 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P855660
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2,4-Trichlorobenzene
Imballaggio Ampoule
CAS 120-82-1
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H3Cl3
Concentrazione 100 μg/mL
Numero UN 1230
InChI Key PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC Name 1,2,4-trichlorobenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 181.44
PubChem CID 13
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:28222
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 1,2,4-Trichlorobenzene 100ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .