Learn More
1,3,5-Trichlorobenzene in Cyclohexane 10μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3,5-Trichlorobenzene |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 108-70-3 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C6H3Cl3 |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00000585 |
| Numero UN | 1145 |
| InChI Key | XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Standard solution 1,3,5-Trichlorobenzene 10ug/ml in cyclohexane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .