Learn More
1,3-Butadiene in Methanol 2000μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12972994 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Imballaggio:
Ampoule
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12972994 1 mL Ampoule 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12972994 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P872240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    82.80€ / 1mL
    Risparmia 70.20€
    45% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Butadiene
CAS 106-99-0
Imballaggio Ampoule
Formula molecolare C4H6
Quantità 1 mL
Numero UN 1230
Sinonimo 1,3-butadiene, divinyl, butadiene, vinylethylene, biethylene, erythrene, bivinyl, pyrrolylene, butadieen, butadien
InChI Key KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC=C
IUPAC Name buta-1,3-diene
Molecular Weight (g/mol) 54.092
PubChem CID 7845
ChEBI CHEBI:39478
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Standard solution 1,3-Butadiene 2000ug/ml in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P361+P364-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .