Learn More
1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene in Methyl-tert.butylether 250μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 81-20-9 |
| Formula molecolare | C8H9NO2 |
| Concentrazione | 250 μg/mL |
| InChI Key | HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1,3-dimethyl-2-nitrobenzene |
| Solvent or Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Vedi altri risultati |