Learn More
2,3,6-Trichlorophenol in Iso-propanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12903024 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12903024 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12903024 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P872650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifications
Materiale o nome chimico 2,3,6-Trichloropheno
Imballaggio Ampoule
CAS 933-75-5
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H3Cl3O
Concentrazione 1000 μg/mL
InChI Key XGCHAIDDPMFRLJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
IUPAC Name 2,3,6-trichlorophenol
Solvent or Matrix Isopropanol (2-propanol)
Molecular Weight (g/mol) 197.439
PubChem CID 13618
Quantità 5 mL