Learn More
2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 877-09-8 |
| Forma fisica | Liquid |
| Formula molecolare | C8H6Cl4 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| InChI Key | NTUBJKOTTSFEEV-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C)Cl |
| IUPAC Name | 1,2,3,5-tetrachloro-4,6-dimethylbenzene |
| Vedi altri risultati |