Learn More
2,4,6-Tribromophenol in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12920254 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12920254 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12920254 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P855250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tribromophenol
Imballaggio Ampoule
CAS 118-79-6
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C6H3Br3O
Concentrazione 10 μg/mL
Numero MDL MFCD00002150
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 330.80
PubChem CID 1483
Quantità 10 mL
ChEBI CHEBI:47696