Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Tribromophenol |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 118-79-6 |
| Formula molecolare | C6H3Br3O |
| Concentrazione | 1148 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00002150 |
| InChI Key | BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br |
| IUPAC Name | 2,4,6-tribromophenol |
| Vedi altri risultati |