Learn More
2,4-Diaminotoluene in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12933034 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12933034 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12933034 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P872790
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diaminotoluene
Imballaggio Ampoule
CAS 95-80-7
Forma fisica Liquid
Formula molecolare C7H10N2
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00007804
InChI Key VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,3-diamine
Solvent or Matrix Toluene
Molecular Weight (g/mol) 122.17
PubChem CID 7261
Quantità 5 mL
ChEBI CHEBI:34237