Learn More
2,4-Dibromophenol in Ethanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12926153 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12926153 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12926153 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F131331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromophenol
Imballaggio Ampoule
CAS 615-58-7
Formula molecolare C6H4Br2O
Concentrazione 1000 μg/mL
InChI Key FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
IUPAC Name 2,4-dibromophenol
Solvent or Matrix Ethanol
Molecular Weight (g/mol) 251.905
PubChem CID 12005
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:34238
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • standard solution 2,4-dibromophenol 1000µg/ml in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, 2,4-dibromophenol