Learn More
2-Chloroaniline in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12942424 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12942424 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12942424 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P810800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloroaniline
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 95-51-2
Formula molecolare C6H6ClN
Concentrazione 10 μg/mL
Numero UN 1648
InChI Key AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Cl
IUPAC Name 2-chloroaniline
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 127.571
PubChem CID 7240
Quantità 10 mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution 2-chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.