Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chlorobenzoic acid |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 118-91-2 |
| Formula molecolare | C7H5ClO2 |
| Concentrazione | 1104 μg/mL |
| InChI Key | IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl |
| IUPAC Name | 2-chlorobenzoic acid |
| Solvent or Matrix | Water |
| Vedi altri risultati |