Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Fluorobiphenyl |
| Imballaggio | Ampoule(s) |
| CAS | 321-60-8 |
| Formula molecolare | C12H9F |
| Concentrazione | 10 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00000317 |
| InChI Key | KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | 2-fluoro-1,1'-biphenyl |
| Solvent or Matrix | Dichloromethane |
| Vedi altri risultati |