Learn More
2-Fluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12906783 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12906783 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12906783 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P826440
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobiphenyl
Imballaggio Ampoule(s)
CAS 321-60-8
Formula molecolare C12H9F
Concentrazione 100 μg/mL
Numero MDL MFCD00000317
InChI Key KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-fluoro-1,1'-biphenyl
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 172.20
PubChem CID 67579
Quantità 1 mL