Learn More
2-Fluorophenol in Methanol 2000μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12996093 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Codice prodotto. 12996093
Marca: Fisher Chemical F116591
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorophenol
Imballaggio Ampoule
CAS 367-12-4
Formula molecolare C6H5FO
Concentrazione 2000 μg/mL
Numero MDL MFCD00002155
InChI Key HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Organic Single-component Standard Solution
SMILES OC1=CC=CC=C1F
IUPAC Name 2-fluorophenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Quantità 1 mL