Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methyl-tert.butylether 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester |
| Imballaggio | Ampoule |
| CAS | 2905-67-1 |
| Formula molecolare | C8H6Cl2O2 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Numero MDL | MFCD00032710 |
| InChI Key | BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Organic Single-component Standard Solution |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1 |
| IUPAC Name | methyl 3,5-dichlorobenzoate |
| Vedi altri risultati |